Läs mer
Falcon™ 96-brunn, obehandlad, V-formad-botten mikroplatta
Handla allt Corning Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Falcon™ 96-brunnars polypropen mikroplatta, ej behandlad, V-botten, 25/pack, 50/fodral: Falcon 96-brunnars polypropenbiblioteksförvaringsplatta är bekväm för sammansatt förvaring: Notch A1-H1
Extremt styv och platt platta för konsekvent automatiserad hantering Plåten tål upprepade frys-tinningar ner till -20 °C Polypropen med låg retention och design med runda brunnar ger låga restvolymer efter pipettering (<0,1μ L) Upphöjda brunnskanter och planhet för värme- eller limtätning Utöver den rundbottnade Falcon 96-brunnen Library Storage Plate finns även V-bottna format tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Ej behandlad |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Visa mer |