Läs mer
Falcon™ 96-brunnar, cellkulturbehandlad, U-formad mikroplatta med botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10777241 Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
1/Förp., 50/Cs.
5/förpackning, 50/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10777241
Brand: Falcon™ 353077
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
  • Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren, vilket resulterar i lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm.
  • Ogenomskinliga väggar förhindrar överhörning mellan brunnar och brunnar.
  • Optiskt klar platt botten tillåter direkt mikroskopisk visning.
  • Kristallklassad ny polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Ickepyrogena
  • Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
  • Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
  • Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
  • Falcon 96-, 384- och 1536-brunnars mikroplattor är kompatibla med automationssystem och uppfyller standard ANSI/SBS-fotavtrycksmått för mikroplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Kulturområde 0,36 cm 2
Array 8 x 12
Förpackning 1/Förp., 50/Cs.
Bindningstyp TC-behandlad
Färg Klart
Produkttyp Cellkulturplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1,5 till 2,2 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Total volym (metrisk) Tja 0.32 mL
Well Shape Rund botten (U-brunn)
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kvantitet 50/Cs.