Läs mer
Falcon™ Cellkulturinsatser: För användning med 12-brunnars plattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10061051 Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8μ m
Typ:
Genomskinliga membran
Transparenta membran
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 10061051
Brand: Falcon™ 353182
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cellkultur på permeabla underlag resulterar i större morfologisk och/eller fysiologisk differentiering av många celltyper
  • Spåretsat PET membran har en slät yta och definierade cylindriska porer som korsar membranet
  • Låg proteinbindning PET membran
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • En mängd olika konfigurationer inklusive 6, 12 och 24 brunnar
  • Ett brett urval av membranporstorlekar, 0,4, 1,0, 3,0 och 8,0μ m diameter
  • Förpackad i individuella blisterförpackningar, 48 insatser/fodral
  • Icke-vävnadskultur-behandlade inläggshöljen förhindrar promiskuös tillväxt av celler på insatsväggarna
  • Innovativ hängande design underlättar pipettering och möjliggör samodling
Beställningsinfo
Individuellt förpackad i färgkodad, avdragbar medicinsk förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 0,9 cm 2
Material PET
Porstorlek 8μ m
Typ Genomskinliga membran
För användning med (utrustning) 12 brunnsplatta
Diameterfilter (metriskt). 10.5 mm
Antal per förpackning 6/Pk.
nr per ärende 48/Cs.
Ytbeläggning TC-behandlad
Ytbehandling TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Antal Wells 12