Läs mer
Falcon™ Cellkulturinsatser: För användning med 6-brunnars plattor
Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8μ m
Typ:
Genomskinligt membran
Transparent membran
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Beskrivning
- Spåretsat PET membran har en slät yta och definierade cylindriska porer som korsar membranet
- Låg proteinbindning PET membran
- Steriliserad med gammabestrålning
- En mängd olika konfigurationer inklusive 6, 12 och 24 brunnar
- Ett brett urval av membranporstorlekar, 0,4, 1,0, 3,0 och 8,0μ m diameter
- Förpackad i individuella blisterförpackningar, 48 insatser/fodral
- Icke-vävnadskultur-behandlade inläggshöljen förhindrar promiskuös tillväxt av celler på insatsväggarna
- Innovativ hängande design underlättar pipettering och möjliggör samodling
Beställningsinfo
Individuellt förpackad i färgkodad, avdragbar medicinsk förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 4,2 cm 2 |
| Material | PET |
| Porstorlek | 8μ m |
| Typ | Genomskinligt membran |
| För användning med (utrustning) | 6 Brunnsplatta |
| Diameterfilter (metriskt). | 23.1 mm |
| Antal per förpackning | 6/Pk. |
| nr per ärende | 48/Cs. |
| Ytbeläggning | TC-behandlad |
| Ytbehandling | TC-behandlad |
| Visa mer |