Läs mer
Falcon™ Cellskrapor
Handla allt Corning Produkter
Längd (metriskt) handtag:
18 cm
25 cm
40 cm
Längd (metrisk) kniv:
1,8 cm
3 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- De förbättrade Falcon Cell Scrapers har genomtänkt designats för att ge maximal åtkomst till tillväxtytorna i en mängd olika odlingskärl
- Korsribbad polystyrenhandtag ger större styvhet för att säkerställa bättre kontroll när cellerna skrapas
- Flexibilitet i skarven mellan bladet och handtaget förbättrar enkel åtkomst till halsen på en kolv eller rullflaska. Mycket kompatibla termoplastiska elastomer (TPE) blad vrids för att ge flera vinklar för att ta bort celler från hela tillväxtytan
- Finns i fyra storlekar, —välj bladet och handtagets längd för att bäst tillgodose dina behov
- Levereras individuellt i skalöppna, medicinska förpackningar för steril presentation
Beställningsinfo
Försteriliserad och individuellt inslagen i skalöppna, medicinska förpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) Blade | 1,18 tum. |
| Längd (metrisk) kniv | 3 cm |
| För användning med (utrustning) | För en mängd olika cellodlingskärl, ökad effektivitet i odlingsskålar och 75 cm&Sup2; Kolv |
| Längd (engelska) Handtag | 41 cm |
| Längd (metriskt) handtag | 40 cm |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Produkttyp | Cellskrapa |
| Inkluderar | Anpassat TPE-blad och styvt, tvärribbad polystyrenhandtag |
| Sterilitet | Sterila |