Läs mer
Falcon™ Cellskrapor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10750125 Handla allt Corning Produkter
Längd (metriskt) handtag:
18 cm
25 cm
40 cm
Längd (metrisk) kniv:
1,8 cm
1.8 cm
3 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10750125
Brand: Falcon™ 353089
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ge maximal tillgänglighet till växtytor. Falcon™ Cellskrapor ger överlägsen skrapförmåga med fat, tallrikar och kolvar.
  • De förbättrade Falcon Cell Scrapers har genomtänkt designats för att ge maximal åtkomst till tillväxtytorna i en mängd olika odlingskärl
  • Korsribbad polystyrenhandtag ger större styvhet för att säkerställa bättre kontroll när cellerna skrapas
  • Flexibilitet i skarven mellan bladet och handtaget förbättrar enkel åtkomst till halsen på en kolv eller rullflaska. Mycket kompatibla termoplastiska elastomer (TPE) blad vrids för att ge flera vinklar för att ta bort celler från hela tillväxtytan
  • Finns i fyra storlekar, —välj bladet och handtagets längd för att bäst tillgodose dina behov
  • Levereras individuellt i skalöppna, medicinska förpackningar för steril presentation
Beställningsinfo
Försteriliserad och individuellt inslagen i skalöppna, medicinska förpackningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) Blade 1,18 tum.
Längd (metrisk) kniv 3 cm
För användning med (utrustning) För en mängd olika cellodlingskärl, 25 cm&Sup2; Kolv
Längd (engelska) Handtag 10 tum
Längd (metriskt) handtag 25 cm
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 100/Cs.
Produkttyp Cellskrapa
Inkluderar Anpassat TPE-blad och styvt, tvärribbad polystyrenhandtag
Sterilitet Sterila