Läs mer
Falcon™ Chambered Cell Culture Slides
Handla allt Corning Produkter
Kulturområde:
0,7 cm 2
1,7 cm 2
Wells:
4
8
nr per ärende:
24
96
Volym (metrisk) Fungerar:
0,7 till 0,8 ml
1 till 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 96
Beskrivning
Innehåller
Handled polystyrene lid, safety removal tool
- Förenkla analysen: odla, fixa, färga och undersök dina prover under ett mikroskop utan cellöverföring
- Polystyrenkammare fäst på ett speciellt rengjordt och tredubbelt sköljt mikroskopobjektglas (25x 75 mm)
- Säkerhetsborttagningsverktyg separerar brunnar från objektglaset; packningen förblir med plastkärl, förhindrar korskontaminering och stör inte vidare bearbetning
- Sterila
- Odla upp till 8 olika förhållanden på ett enda objektglas
- Numerisk märkning; 4-brunnars och 8-brunnars format tillgängliga
Beställningsinfo
Finns med 1, 2, 4 eller 8 brunnar, numrerade för enkel identifiering. Levereras med handtaget polystyrenlock. Förpackad i inkubationsbrickor för engångsbruk. Varje bricka rymmer 12 objektglas.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cellkulturbild |
| Wells | 4 |
| Kulturområde | 1,7 cm 2 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1 till 1,5 ml |
| För användning med (applikation) | In situ DNA-amplifiering eller hybridisering, vävnads- och tumörtypning eller patologi, eller någon studie som kräver ett litet, tillgängligt odlingsområde |
| Inkluderar | Handtaget polystyrenlock, säkerhetsborttagningsverktyg |
| nr per ärende | 24 |
| Sterilitet | Sterila |