Läs mer
Falcon™ Serologiska engångspipetter av polystyren, sterila
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.25 mL
0.5 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 50
Beskrivning
- Polystyren, engångspipetter för vävnadsodling, bakteriologiska och forskningsapplikationer
- Sterila
- RNase-/DNas-fri
- Icke-cytotoxisk, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml
- BSE/TSE-fri
- Negativa graderingar för extra kapacitet
- Omvända graderingar (förutom 1 ml)
- Färgkodad förpackning och markeringar för enkel identifiering
- Polyesterplugg för att förhindra överfyllning
- Exakt± 2 % vid full volym (exklusive 1 och 2 ml)
Graderingssystem
Pipettgraderingssystemet är ett snabbt och enkelt sätt att få graderingar till din siktlinje. Öppna helt enkelt eller dra tillbaka toppen av pipettförpackningen och placera pipetten i linje innan du tar bort pipetten helt ur förpackningen. När du tar ut pipetten ur förpackningen ska graderingen vara vänd mot dig varje gång.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±3 % |
| Aspiratorplugg | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogena, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR |
| Variationskoefficient | 1.5% |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För användning av vävnadskultur eller någon icke-toxisk lösning |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Negativa examen | 0.8 mL |
| Visa mer |