Läs mer
Falcon™ Easy-Grip Vävnadskulturrätter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10038820 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
40,28 mm
54,74 mm
Kulturområde:
11,78 cm 2
19,5 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
2,5 till 3 ml
6 till 7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10038820
Brand: Falcon™ 353001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Har plana, optiskt klara polystyrenytor för distorsionsfri mikroskopisk visualisering av celler. Falcon™ Easy-Grip Tissue Culture Dishes är unikt designade för att förenkla lyft av ett fat eller en liten hög med disk.
  • Platta, optiskt klara polystyrenytor för distorsionsfri mikroskopisk visualisering av celler
  • Enhetlig ytkemi skapad av vakuum-gas plasmabehandling främjar cellvidhäftning
  • Förbättrad hantering av smårätter med det unika Easy-Grip design
  • Ickepyrogena
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Förpackad i skalöppna, medicinska påsar
  • Kristallklassad ny polystyren
  • Standard Tissue Culture (TC), Corning™ PrimariaTM ytbehandling och icke-TC-behandlad polystyren finns
Designad för cellodling
  • Platt, distorsionsfri optik
  • Lock designade för optimalt gasutbyte
  • Staplingsringar möjliggör enklare stapling och hantering
  • Vakuum-gas plasmabehandling modifierar permanent och konsekvent celltillväxtytan
  • Standardvävnadskulturytan är hydrofil och innehåller en mängd negativt laddade funktionella grupper som stödjer cellvidhäftning och spridning
  • Corning Primaria vävnadskulturytan innehåller dessutom kväveinnehållande funktionella grupper och har visat sig stödja förbättrad vidhäftning, spridning och differentiering av vissa celltyper
Beställningsinfo
Förpackade 20 st per hylsa (25 hylsor per fodral).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3 ml (brunn)
Färg Klart
Kulturområde 11,78 cm 2
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellkultur petriskål
Volym (metrisk) Fungerar 2,5 till 3 ml
Inkluderar Lock
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Höjd (metrisk) 11.05 mm
Diameter (metrisk) 40,28 mm