Läs mer
Falcon™ Provrör i polystyren med rund botten
Kapacitet (metrisk):
5 ml
8 mL
14 mL
16 ml
19 ml
Förslutningstyp:
Ingår ej
Skruvlock
Snap Cap
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
1000/Cs.
Bulk, 1000/Cs.
Individuellt förpackad, 500/Cs.
Påse med 125, 1000/Cs.
Påse med 25 500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
- Används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll
- Snäpplock i två lägen förhindrar provförlust med enkel hantering
- Steril, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml (kat. nr. 352008 icke-steril)
Grunden för konsekventa forskningsresultat
- Ge tillförlitlig inneslutning av laboratorievätskeprover
- Polystyrenrör är bäst lämpade för procedurer som kräver hög optisk klarhet
- Snäpplock med dubbla lägen, tyngre väggar och unik konstruktion ger en säker, positiv tätning
- Förpackningsmaterial i medicinsk stil
- 1 400 RCF-klassificering (RCF-anspråk hänvisar till relativ centrifugalkraft mätt i g-kraft för material med en specifik vikt på 1,0, som används i en lämplig rotor med korrekt dämpning och säkerhetsåtgärder. Rör som används med organiska lösningsmedel vid temperaturer under °0 C kan ha lägre RCF-värden.)
- Rördimensioner och -volymer är ungefärliga
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 1400 x G |
| Kapacitet (metrisk) | 14 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polystyren |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Inkluderar | Snäpplock i två lägen |
| Förpackning | Påse med 25 500/Cs. |
| Visa mer |