Läs mer
Falcon™ Provrör i polystyren med rund botten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10769861
Kapacitet (metrisk):
5 ml
8 mL
14 mL
16 ml
19 ml
Förslutningstyp:
Ingår ej
Skruvlock
Snap Cap
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
1000/Cs.
Bulk, 1000/Cs.
Individuellt förpackad, 500/Cs.
Påse med 125, 1000/Cs.
Påse med 25 500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10769861
Brand: Falcon™ 352025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar polystyren för enkel visning av provet. Falcon™ Polystyrenrör med rund botten används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll.
  • Används ofta och refereras till i laboratorieprotokoll
  • Snäpplock i två lägen förhindrar provförlust med enkel hantering
  • Steril, icke-pyrogenicitet testad till mindre än 0,1 EU/ml (kat. nr. 352008 icke-steril)
Grunden för konsekventa forskningsresultat
  • Ge tillförlitlig inneslutning av laboratorievätskeprover
  • Polystyrenrör är bäst lämpade för procedurer som kräver hög optisk klarhet
  • Snäpplock med dubbla lägen, tyngre väggar och unik konstruktion ger en säker, positiv tätning
  • Förpackningsmaterial i medicinsk stil
  • 1 400 RCF-klassificering (RCF-anspråk hänvisar till relativ centrifugalkraft mätt i g-kraft för material med en specifik vikt på 1,0, som används i en lämplig rotor med korrekt dämpning och säkerhetsåtgärder. Rör som används med organiska lösningsmedel vid temperaturer under °0 C kan ha lägre RCF-värden.)
  • Rördimensioner och -volymer är ungefärliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Färg Klart
Beskrivning 1400 x G
Kapacitet (metrisk) 16 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Polystyren
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar Snäpplock i två lägen
Förpackning Påse med 125, 1000/Cs.
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Provrör