Läs mer
Falcon™ Mikroplattor av polystyren
Handla allt Corning Produkter
Kulturområde:
0,75 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Beskrivning
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
- Mångsidighet av plattfärger för att passa olika detektionsmetoder
- Kristallklassad ny polystyren
- Steriliserad med gammabestrålning
- Ickepyrogena
- Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC), och Corning™ PrimariaTM ytbehandlingar finns
- Bekväm, avdragbar medicinsk förpackning för individuell produktpresentation
- Individuella och Ready-Stack (RS) fack är PET (Kod 1) och återvinningsbar
- Tillväxtarea och volym är nominell
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 6 x 8 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 1.4 mL |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 0,75 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Visa mer |