Läs mer
Falcon™ Mikroplattor av polystyren
Handla allt Corning Produkter
Kulturområde:
9,6 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Finns med vävnadskulturbehandlade och obehandlade ytor. Tillverkad av ny polystyren av kristallkvalitet för optimal synlighet.
- Välj vävnadsodlingsbehandlade eller obehandlade ytor
- Obehandlad tillväxtyta är mer hydrofob än vävnadsodlingsyta och liknar ytan på en bakteriologisk petriskål
- Steriliserad med gammabestrålning
- Lockets design möjliggör stabil stapling på bänk eller i inkubator
- Alla plattor (förutom 08-772-2A och 08-772-16) har patenterade“ labyrint” lock som minskar avdunstning av media från brunnar, minimerar risken för kontaminering
- Djup kjol och tandad kant ger ett fastare grepp för plåtmanipulation
- Exceptionell optisk klarhet möjliggör visualisering av alla cellmonoskikt
- Frostade skrivändar ger tydlig skrivyta för snabb identifiering
- Alla tallrikar och lock är lämpliga för både manuell och automatiserad hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 2 x 3 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 15.5 mL |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Visa mer |