Läs mer
Falcon™ Vacutainer Lock
Handla allt Corning Produkter
:
För 4,5 oz. eller 8 oz. (125 eller 220 ml) Vacutainers
Beskrivning
Lock till Falcon™ Sterila provbehållare. Använd med antingen 4,5 oz eller 8 oz storlek behållare (kat. #s 354013, 354014, 354015 och 354020). Steril, 20:-/påse, 500:-/etui
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 20/Pk. |
| nr per ärende | 500/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (utrustning) | 4,5 eller 8 oz. Provbehållare |