Läs mer
Fisherbrand™ 96-Tja DeepWell™ Mikroplåtar av polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
1300μ l
2 ml
2000 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Volym (metrisk) Fungerar:
1000μ l
1900μ L
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Natural |
| Material | Polypropylene |
| Volym (metrisk) Tja | 2 ml |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Round |
| För användning med (applikation) | For storage of low-binding characteristics of polypropylene |