Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm krimphalsflaska, bärnstensfärgat glas
Produktkod. p-7113902 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,4 ml
1,85 ml
2 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Basstil:
Konisk, platt botten
Platt botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11545884
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Standardflaskor för GC och HPLC.
  • 11 mm
  • Crimp Neck
  • Platt botten
  • Glas
  • Bärnsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <100μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Ja