Läs mer
Epredia™ Fast Flex™ Holding Solution
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
5 l
2,5 gal.
Förpackningsstorlek:
5 L
Varje
Beskrivning
- Place cassettes in holding solution for at least 20 minutes prior to loading on the processor
- Compatible with 10% Neutral Buffered Formalin and other fixatives
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Holding Solution |
| Kvantitet | 5 l |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H370-Orsakar organskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, formaldehyde, methanol, IPA