Läs mer
Epredia™ Fast Flex™ Holding Solution
Produktkod. p-4532395 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
5L
2,5 gal.
Förpackningsstorlek:
5 L
Varje
Produktkod. 12559946
Brand: Epredia™ 9800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Employ a fixative designed for use in the grossing room with Fast Flex™ Holding Solution.
  • Place cassettes in holding solution for at least 20 minutes prior to loading on the processor
  • Compatible with 10% Neutral Buffered Formalin and other fixatives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2,5 gal.