Läs mer
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolvar, endast kolvens botten
Produktkod. p-146987 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
40 mL
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15143025
Brand: Labconco™ 7542600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Adaptrar krävs för att fästa flaskor till frystorra ventilportar.
Höghållfast borosilikatglasbotten för att klara extrema temperaturer och högt vakuum.
Höghållfast borosilikatglasbotten för att klara extrema temperaturer och högt vakuum
  • Har en bred munöppning för att ladda snabbt och enkelt
  • Platt botten minskar spill och ger bättre balans
  • Kolvar bör fyllas till högst en tredjedel av sin volym så att maximal yta uppnås och effektiv frystorkning säkerställs
  • Toppar, bottnar och filterpapper finns separat som ersättningskomponenter
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 2,32 tum.
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Höjd (metrisk) 14.5 cm
Produkttyp Kolv
Vikt (engelska) 1.5 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Bred
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 5.9 cm
Vikt (metrisk) 0.7 kg