Läs mer
Thermo Scientific™ FastDigest DpnI
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Lambda-DNA digererad med Dpnl, 1,4 % agaros, 22 klyvningsställen
FastDigest enzymer är en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100% aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5-15 minuter, vilket eliminerar eventuella behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-rensningssteg. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment, T4 DNA Ligas, alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Thermo Scientific FastDigest DpnI-restriktionsenzym känner igen Gm6A^TC-stället och skär bäst vid 37 °C på 5 –15 minuter med universal FastDigest Buffert. Isoschizomerer: MalI.
Thermo Scientific FastDigest DpnI är en av en avancerad linje av snabba restriktionsenzymer som alla är 100 % aktiva i det universella FastDigest och FastDigest Gröna reaktionsbuffertar.
Den universella bufferten tillåter snabb enkel-, dubbel- eller multipel DNA-spjälkning inom 5 –15 minuter, vilket eliminerar varje behov av buffertbyte eller efterföljande DNA-saneringssteg. Se Reaktionsvillkor för FastDigest Enzymer för en tabell över enzymaktivitet, värmeinaktivering och inkubationstider för detta och annat FastDigest restriktionsenzymer. DNA-modifierande enzymer, såsom Klenow Fragment (kat. nr. EP0051), T4 DNA-ligas (kat. nr EL0014), alkaliska fosfataser och T4 DNA-polymeras (kat. nr EP0061) har alla 100% aktivitet i FastDigest Buffert. Därför kan enzymer för nedströmsapplikationer direkt läggas till FastDigest reaktionsblandning.
För ytterligare bekvämlighet FastDigest Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av nedbrytningsreaktionsprodukter på geler.
Korta inkubationstider och optimal sammansättning av universal FastDigest Buffer eliminerar effekterna av stjärnaktivitet.
Drag
• 100% aktivitet av alla FastDigest enzymer i den universella bufferten
• 100 % buffertkompatibilitet med nedströmsapplikationer
• Slutför matsmältningen på 5 15 –minuter
• Direkt laddning på geler
• Ingen stjärnaktivitet
• 176 FastDigest enzymer tillgängliga
Tillämpningar
•Molekylär kloning
• Kartläggning av restriktioner
• Genotypning
• Southern Blot
• Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
• SNP-analys
Obs: De FastDigest Green Buffer erbjuder samma höga prestanda vid DNA-nedbrytning och nedströmsapplikationer som den färglösa FastDigest Buffert. För applikationer som kräver produktanalys genom fluorescensexcitation (t.ex. koncentrationsmätningar i UV-ljus) den färglösa FastDigest Buffert rekommenderas.
För metyleringskänslighet, se produktspecifikationerna.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | • FastDigest DpnI (50μ L) • 10X FastDigest Buffert (1,0 ml) • 10X FastDigest Grön buffert (1,0 ml) Butik på– 20 °C. |
| Metyleringskänslighet | Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | Dpn I |
| Kompatibel buffert | 10X FastDigest Buffert/FastDigest grön buffert |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 50μ L (50 reaktioner) |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |
| Show More |