Läs mer
Fc Block , Unlabeled, Clone: 3070, BD
Monoclonal Antibody
1001.52 SEK - 4342.00 SEK
Specifikationer
Antigen Fc Block
Klona 3070
Koncentration 0.5mg/mL
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15803459
Visa dokument
BD Biosciences
564219
50 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1015.00 SEK
1001.52 SEK / Varje
Save 13.48 SEK
1% Av
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15266428
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
564220
0.25 mg
4342.00 SEK
Varje
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beschreibung
Beschreibung
FcγReceptors belong to the immunoglobulin superfamily and are expressed at varying levels in multiple cell lineages including high expression in myeloid and B cells. The major functions of Fc receptors are protective functions of the immune system. There are multiple different types of Fc receptors reflecting a variety of different biological activities, which are modulated when they are aggregated by multivalent antigen-antibody complexes.
While normally serving important physiological roles in the immune system, Fc Receptors can also be the cause of nonspecific, false-positive antibody staining of cells. Human BD Fc Block™ is designed and formulated to block or significantly reduce potential non-specific antibody staining caused by receptors for IgG that may be encountered in various applications including the flow cytometric analysis of human cells. Moreover, it can increase the specificity of antibody labeling of extremely rare target cells such as antigen-specific B cells, fetal cells in maternal blood, hematopoietic progenitor cells, or disseminated epithelial tumor cells.
Spezifikation
Spezifikation
Fc Block
0.5mg/mL
Monoclonal
Purified
Human, Rhesus Monkey
Store undiluted at 4°C
3070
Flow Cytometry
Unconjugated
RUO
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt