Läs mer
Julabo™ FC Series recirkulerande kylbad med luftkompressor
Produktkod. 10100831
Flödeshastighet:
20 l/min.
22 l/min.
28 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
8 l
8 till 11 L
Elektriska krav:
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 14 A
230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 7 A
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10100831
Brand: Julabo™ 9600123
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en ekonomisk lösning för kylapplikationer. Julabo™ FC Series recirkulerande kylbad med luftkompressor har en kompakt design och passar under en labbdisk.
  • Justerbart förhållande för matnings-/returtemperaturer
  • Enkelt påfyllningssystem placerat framtill
  • Aktivering av pump för fyllning
  • Ljusstark MULTI-DISPLAY (LED)
  • Varningsfunktioner för övre och nedre temperatur med intervallton
  • Integrerat frysskydd och torrkörningsskydd
  • Snabb och enkel användning via sömlös, stänksäker knappsats
  • Vätskenivåindikering på framsidan
  • Självtest, reciprok sensorövervakning, pumpmotor och kompressor överbelastningsskydd
  • Komplett avstängning med ljudsignal vid larm
  • Avtagbart ventilationsgaller för förenklad borttagning av damm
  • ATC-funktion för enkel korrigering av temperaturvariationer
  • RS232-gränssnitt för on-line kommunikation (LIMS förmåga)
  • Hög temperaturstabilitet
  • Integrerad värmare med 1,2 kW kapacitet
  • Tryckindikator 0...1,6 bar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 till 11 L
Certifikat och efterlevnad CE
Kylkapacitet 0,26 kW vid -°10 C, 0,65 kW vid °5 C, 0,85 kW vid °10 C, 1,2 kW vid 20 °C (mediumetanol)
Flödeshastighet 22 l/min.
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Värmekapacitet 1.2 kW
Max. Tryck 17,4 psi
Modell FC1200S
Kylmedel R134A
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Längd (metrisk) 61 cm
Bredd (metrisk) 46 cm
Höjd (metrisk) 49 cm
Vikt (metrisk) 66 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 220 V
Frekvens 50 Hz