Läs mer
Fehlings reagens II för sockerarter, För bestämning av socker, Reag. Ph. Eur., lösning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15675040 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 l
2,5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
1.5 L
2.5 L
250ml
30 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15675040
Brand: Honeywell-Fluka 360194X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
för bestämning av socker, Reag. Ph. Eur., lösning II: kaliumnatriumtartrat, alkaliskt
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fehling’s reagent II for sugars
Namnnotering For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline
CAS 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5
Kokpunkt 100°C
CAS Min % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <30.0000%
MDL-nummer MFCD00012467
UN-nummer UN1824
Densitet 1.23-1.25 g/mL at 20 °C
Synonym Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Alkaline potassium sodium tartrate
Kvalitet Reagent Ph. Eur.
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 4 x 2,5 l