Läs mer
Fehlings reagens II för sockerarter, För bestämning av socker, Reag. Ph. Eur., lösning II: kaliumnatriumtartrat, alkalisk, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 ml
500 ml
1 l
1,5 l
2,5 l
6 x 250 ml
6 x 500 ml
30 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
1.5 L
2.5 L
250ml
30 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fehling’s reagent II for sugars |
| Namnnotering | For determination of sugar, Reag. Ph. Eur., solution II: potassium sodium tartrate, alcaline |
| CAS | 1310-73-2, 304-59-6, 7732-18-5 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| CAS Min % | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
| CAS Max % | <90.0000%, <30.0000% |
| MDL-nummer | MFCD00012467 |
| UN-nummer | UN1824 |
| Densitet | 1.23-1.25 g/mL at 20 °C |
| Synonym | Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Alkaline potassium sodium tartrate |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Fehling
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide