Läs mer
Tocris Bioscience™ Fenoldopam hydrochloride
GREENER_CHOICE
Product Code. 18034452
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Product Code. 18034452
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 1659/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective D1-like partial agonist
Selective D1-like dopamine receptor partial agonist (EC50 = 57 nM). Vasodilator in vivo and does not readily cross the blood-brain barrier. Also α2-adrenoceptor antagonist in vitro (Ki = 15 - 25 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 181217-39-0
Molekylformel C16H17Cl2NO3
Specifications
Kemiskt namn eller material Fenoldopam hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 342.22
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 342.216