Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
Produktkod. p-4569681 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
250 tester
50g
Produktkod. 13203159
Brand: Thermo Scientific™ K0841
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit är designat för snabb och effektiv koncentration av förrenade RNA-prover, såväl som för RNA-rensning efter DNase I-behandling och andra enzymatiska reaktioner.
GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit är designat för snabb och effektiv koncentration av förrenade RNA-prover, såväl som för RNA-rensning efter DNase I-behandling och andra enzymatiska reaktioner.
Satsen kombinerar bekvämligheten med spinkolonnteknologi med de selektiva bindningsegenskaperna hos ett kiseldioxidmembran, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
Thermo Scientific GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit är designat för snabb och effektiv koncentration av förrenade RNA-prover, såväl som för RNA-rensning efter DNase I-behandling och andra enzymatiska reaktioner.
Satsen kombinerar bekvämligheten med spinkolonnteknologi med de selektiva bindningsegenskaperna hos ett kiseldioxidmembran, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
Höjdpunkter
  • Avancerad pelardesign —lätt att öppna, ladda och hantera.
  • Eluera i 6 till 10μ L volym.
  • 85 till 100 % återvinning av ett RNA med hög integritet.
  • Snabb och enkel —procedur tar mindre än 5 minuter.
Användningsområden:
  • Det renade RNA:t kan användas i vanliga nedströmsapplikationer
  • RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting och annan RNA-baserad analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C.
Formatera Centrifugkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn
Reningstid 5 min.
Provtyp RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Nukleasskyddsanalyser, Nukleinsyramärkning, Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion
Antal reaktioner 50 beredningar
Produktlinje GeneJET
Kvantitet 50 beredningar
skala Micro
Mål Totalt RNA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride