Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-stege
Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kit Innehåll:
6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL
6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 25
Paket med 5
Beskrivning
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder 75 till 20 000 bp rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agarosgeler. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas.
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
- Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
- Skarpa band
- Ljusa referensband (givna i rött)
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Produkttyp | DNA-stege |
| Klar att ladda | Obs |
| Storleksintervall | 75 till 20000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Kit Innehåll | 6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Visa mer |