Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler Ultra Low Range DNA-stege
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4529717 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 x 50μ g
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Paket med 5
Produktkod. 10150750
Brand: Thermo Scientific™ SM1211
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Utför dimensionering och ungefärlig kvantifiering av små dsDNA-fragment på agaros- eller polyakrylamidgeler. Idealisk för siRNA-analys.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den är idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den är idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen rekommenderas för analys av siRNA (Figur 1). Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores
  • Idealisk för analys av siRNA
  • Skarpa band
  • Ljusa referensband (givna i rött)
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Produkttyp DNA-stege
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 10 till 300 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Produktlinje GeneRuler
Kvantitet 50μ g