Läs mer
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII-markör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Lambda DNA/HindIII-markör rekommenderas för dimensionering av linjära dubbelsträngade stora DNA-fragment i agarosgeler. Lambda DNA spjälkas till komplettering med lämpligt Thermo Scientitfic restriktionsenzym(er) och renas och löstes i lagringsbuffert. DNA-fragment innehåller olika klibbiga ändar beroende på restriktionsenzym som används för framställning av markören.
Markören kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Alternativt, och det kan märkas radioaktivt eller icke-radioaktivt med Klenow Fragment eller Klenow Fragment, exo- med fill-in reaktionen.
- Dimensionering och ungefärlig kvantifiering av stora DNA-fragment
- Skarpa band
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Anmärkning:
De sammanhängande ändarna (12 nt cos-stället för lambda-DNA) av fragment indikerade™ kan härda och bilda ytterligare band. Dessa fragment kan separeras genom upphettning vid 65 °C under 5 min. och kyl sedan på is i 3 min.
Specifications
Specifications
| Gel typ | Agaros |
| Produkttyp | DNA/Hind III-markör |
| Klar att ladda | Obs |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Kvantitet | 25 x 50μ g |