Läs mer
Thermo Scientific™ NotI, HC (50 U/μ L)
Produktkod. 10591031 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 500 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
Produktkod. 10591031
Brand: Thermo Scientific™ ER0593
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Fermentas NotI finns som en FastDigest enzym som används för snabb DNA-nedbrytning.
Thermo Scientific™ NotI är tillgänglig som en FastDigest enzym som används för snabb DNA-spjälkning, mer än 95 % av de digererade DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen vid en 5'-terminalkoncentration av 0,5 μM efter en 50-faldig översmältning (3U/μ g DNA x 17 timmar) med NotI.
5'..GC▵GGCCG C...3'
3'..CGCCGG▵C G...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • NotI levereras i: 20 mM Tris-HCl (pH 7,8 vid 25 °C), 100 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton X-100 0,2 mg/ml BSA och 50 % (volym/volym) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med NotI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar helt— blockerad
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat Adenovirus-2 DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
  • Bsp120I, CfrI, Eco52I
Anmärkning:
Analyserades med användning av pTZ19RJL2-plasmid-DNA digererad med BseLI. Supercoilade plasmider kan kräva upp till 5 gånger mer NotI för fullständig digestion än linjära DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 U/μl
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Inte jag
Kompatibel buffert 10X buffert O
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 1 500 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning