Läs mer
Thermo Scientific™ RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit är ett komplett system för effektiv syntes av första strängens cDNA från RNA-mallar. Satsen använder RevertAid Motsatt Transcriptase (RT), en rekombinant M-MuLV RT som bibehåller aktivitet vid 42 –50 °C och är lämplig för syntes av cDNA upp till 13 kb. RiboLock RNase Inhibitor, som levereras med kitet, skyddar effektivt RNA-mallar från nedbrytning vid temperaturer upp till °55 C.
De RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit levereras med både oligo(dT) 18 och slumpmässiga hexamerprimrar. Oligo(dT) 18- primern hybridiserar selektivt till poly(A)-svansen av mRNA. Slumpmässiga hexamerprimrar kräver inte närvaron av poly(A)-svansen; de kan därför användas för transkription av 5'-ändregionerna av mRNA eller cDNA-syntes av RNA-arter som saknar en poly(A)-svans (t.ex. mikroRNA). Genspecifika primrar kan också användas med kitet.
Radioaktivt och icke-radioaktivt märkta nukleotider kan inkorporeras i första strängens cDNA för användning som en sond i hybridiseringsexperiment, inklusive mikroarrayer.
Funktioner av RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderar:
• Fullängds första sträng cDNA upp till 13 kb
• Optimal reaktionstemperatur 42 C °Komplett
•kit med alla komponenter som behövs för RT-reaktionen redan inkluderade
Användningar
•Första strängens cDNA-syntes för RT-PCR och RT-qPCR
• Konstruktion av fullängds cDNA-bibliotek
• Antisens-RNA-syntes
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • RevertAid Motsatt Transcriptase |
| Formatera | Sats |
| Reaktionshastighet | 60 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Omvänt transkriptas | RevertAid |
| Ribonukleas H-aktivitet | Ja |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | RT-PCR |
| Visa mer |