Läs mer
Thermo Scientific™ T7-promotor Sequencing Primer, 20-mer
Produktkod. 10598360 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10μ M
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10598360
Brand: Thermo Scientific™ SO118
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primers är enkelsträngade oligonukleotider med 5'- och 3'-hydroxyländar.
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primers är enkelsträngade oligonukleotider med 5'- och 3'-hydroxyländar. Primerna är komplementära till T7 RNA Polymarese-promotorregionen. Primers levereras som 10 stμ M vattenlösningar.
Ansökningar
• Sekvensering av DNA-fragment belägna nedströms från T7 RNA-polymeraspromotorsekvensen i vanliga kloningsvektorer, såsom pTZ19R (kat. nr. SD0141), pTZ57R och pBluescript II
Promotorsekvenser 5'-d (TAATACGACTCACTATAGGG)-3'
Relaterade produkter
T3 promotor Sequencing Primer, 17-mer (SO119)
SP6-promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO117)
T3 promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO120)
SP6-promotor Sequencing Primer, 18-mer (SO116)
Anteckningar
• Primers kan inte användas för vissa plasmider som innehåller trunkerade, men fortfarande fullt funktionella promotorer
• Primers är inte fosforylerade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Promotor SP6, T3, T7
Produkttyp Sekvenseringsprimer
Innehåll och lagring T7-promotor Sequencing Primer, 20-mer, 10μ M
Butik kl– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 10μ M
Primer T7
Kvantitet 10μ M
Vektor pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II
För användning med (applikation) Sekvensering
Form Vätska