Läs mer
Thermo Scientific™ TopVision Agaros
Produktkod. p-4529628 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10784691
Brand: Thermo Scientific™ R0491
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
TopVision Agaros är högrenad agaros lämplig för analytisk och preparativ elektrofores av nukleinsyror.
Thermo Scientific TopVision Agaros ger optimal koncentration mellan 0,7 till 2 % i alla typiska buffertsystem. Det är en högrenad agaros med mycket låga EEO-värden certifierad genom strikta kvalitetskontrolltestprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Agarose Gel
Separationsintervall 100 till> 30 000 bp
Smältpunkt 88° C
Produktlinje TopVision
Kvantitet 100 g
Validerad ansökan Gelelektrofores