Läs mer
Thermo Scientific™ Uracil-DNA glykosylas (1 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uracil-DNA Glycosylas (UDG, UNG) katalyserar hydrolysen av den N-glykosyliska bindningen mellan uracil och socker, vilket lämnar ett apyrimidiniskt ställe i uracil-innehållande enkel- eller dubbelsträngat DNA. Enzymet visar ingen aktivitet på RNA.
- Aktiv i Fermentas-buffertar för restriktionsenzymer och termofila polymeraser
- Källa: E. coli K12-celler
- Molekylvikt: 25,6 kDa monomer
- Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser, fosfataser och ribonukleaser bekräftad av lämpliga kvalitetstester
Källa:
- E.coli K12-celler
Molekylvikt:
- 25,6 kDa monomer
Definition av aktivitetsenhet:
- En enhet av enzymet katalyserar frisättningen av 1 nanomol uracil från uracil-innehållande DNA-mall på 60 minuter. vid 37 °C
- 30 mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,05 % (v/v) Tween 20 och 50 % (v/v) glycerol
10X reaktionsbuffert:
- 200 mM Tris-HCl (pH 8,2 vid 25 °C), 10 mM EDTA, 100 mM NaCl
- Inhibitorer: Ugi-protein från Bacillus subtilis- fagen PBS2, protein p56 från Bacillus subtilis- fagen phi29 (7).
- Inaktiveras genom uppvärmning vid °95 C i 10 min. Enzymaktiviteten återställs delvis vid temperaturer lägre än 55 °C. Lägg därför PCR-produkter på is efter PCR och ladda direkt på en gel
Rekommenderas för:
Kontroll av överförd kontaminering i PCR (2); Glykosylasmedierad singelnukleotidpolymorfismdetektion (GMPD) (3); Platsstyrd mutagenes (4); Som en sond för protein-DNA-interaktionsstudier (5); SNP-genotypning; Kloning av PCR-produkter (6); Generering av enkelsträngsöverhäng av PCR-produkter och cDNA
Anmärkning:
De abasiska ställena som bildas i DNA av Uracil-DNA Glycosylas kan därefter klyvas genom värme, alkalibehandling eller endonukleaser som klyver specifikt vid abasiska ställen. UDG (UNG) är aktiv i närvaro eller frånvaro av tvåvärda katjoner.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 U/μl |
| Innehåll och lagring | Uracil-DNA glykolas (1 U/μ L) och 10X reaktionsbuffert. Förvara vid -20 °C. |
| Enzym | Uracil-DNA-glykosylas |
| Kompatibel buffert | 10X reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 5 x 200 enheter |
| Produkttyp | Uracil DNA Glycosylas |