missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ferritin Light Chain Antibody (FTL/1386), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-54574DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Ferritin Light Chain Monoclonal specifically detects Ferritin Light Chain in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
| Ferritin Light Chain | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| FTL | |
| Recombinant fragment (around aa 38-165) of human Ferritin Light Chain protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02792) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| Human | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FTL/1386 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Ferritin L subunit, ferritin L-chain, ferritin light chain, ferritin light polypeptide-like 3, ferritin, light polypeptide, MGC71996, NBIA3 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering