Läs mer
Thermo Scientific™ Hylsor för Agilent™ Instrument
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material:
100 % grafit
15 % grafit, 85 % Vespel
Diameter (metrisk):
0,1 till 0,25 mm
0,1 till 0,32 mm
0,45 till 0,53 mm
För kolumn med 0,32 mm ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Hylsor för Agilent™ Instrument för att säkerställa optimal prestanda för din Agilent GC instrument. De finns i två olika material av olika dimensioner för att rymma en rad instrument och applikationer.
- Finns i 100 % grafit, 15 % grafit/85 % vespel och SilTite metall
- Hylsor för olika typer av injektorer och detektorer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| Diameter (metrisk) | 0,1 till 0,32 mm |
| För användning med (utrustning) | Agilent Injektorer och icke-MS-detektorer |
| Material | 100 % grafit |
| Kvantitet | Paket med 10 |