Läs mer
MP Biomedicals™ Fetalt bovint serum, CELLect™ Guld
Produktkod. 11471465 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Färg:
Blek till Gyllene Brun
Gyllene brun
Steriliseringsmetod:
Filtrering
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11471465
Brand: MP Biomedicals™ 092916749
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överlägsen för hybridomkloning
  • Insamlad från ett USDA-reglerat och övervakat slakteri av tekniker som arbetar“ på plats”
  • Aseptiskt uppsamlad via hjärtpunktion
  • Levereras sterilt, utan detekterbar mykoplasma eller virusinfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad USDA
Färg Gyllene brun
Innehåll och lagring -20 °C
Form Vätska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 1 x 100 ml
Koncentration 3,1 till 4,4 g/dL
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Filtrering
Endotoxinkoncentration <1 ng/mL
För användning med (applikation) Används för cellodling och hybridomkloning
Hemoglobinkoncentration 27 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Nej
Osmolalitet 280 till 325 mOsm/kg
pH 6,7 till 7,8
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
Show More Show Less
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.