Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, kolstrippat, USDA-godkända regioner
Produktkod. 10602304
Kvantitet:
50 ml
500 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Varje
Produktkod. 10602304
Brand: Gibco™ 12676011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gibco™ fetalt bovint sera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser.
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Serum Treatment: Stripped with charcoal-dextran
  • Recommended Storage: -5°C to -20°C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Åldras Fetal
Ursprungsland Refer to CoA for specific origin
Form Liquid
Formatera Flaska
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Charcoal-stripped
Kvalitet Research
Värme inaktiverad No
Frakt skick Dry Ice
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.