Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, kolstrippat, USDA-godkända regioner
Kvantitet:
50 mL
500 mL
Formatera:
Bottle
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Varje
Beskrivning
Gibco™ fetalt nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav
- Sera Kategori: Specialitet
- Serumbehandling: Avskalad med kol-dextran
- Rekommenderad förvaring: -5 °C till -20 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Bovin |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | Refer to CoA for specific origin |
| Form | Vätska |
| Formatera | One Shot |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 50 mL |
| Serumbehandling | Kolstrippade |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.