Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, dialyserat, amerikanskt ursprung
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15605639
Kvantitet:
50 ml
500 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Produktkod. 15605639
Brand: Gibco™ A3382001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Gibco™ fetalt bovint serum erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser.
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Dialyzed FBS provides a more controlled and defined environment with the removal of small molecules, enhancing outcome accuracy and reliability.
Gibco™ fetala nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav
  • Sera kategori: Specialitet
  • Ursprung: USA
  • Endotoxinnivå:≤ 50 EU/mL (Specifikationen kontrolleras och registreras; nivåer rutinmässigt≤ 10 EU/ml)
  • Hemoglobinnivå:≤ 25 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10°
C Fraktvillkor: Fryst
Art Bovin
Åldras Fetalt
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Dialyserad
Sterilitet Sterila
Produktlinje One Shot
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.