Läs mer
Gibco™ Fetalt bovinserum, exosom-uttömt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15624559
Kvantitet:
50 mL
500 mL
Formatera:
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Produktkod. 15624559
Brand: Gibco™ A2720803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco™ exosom-uttömt FBS effektiviserar och standardiserar cellodlingsarbetsflöden för exosomforskning. Det är färdigt att användas och prestandatestat för att spara tid och möjliggöra optimala förberedelser av exosom.
Gibco™ exosom-uttömt FBS effektiviserar och standardiserar cellodlingsarbetsflöden för exosomforskning. Det är färdigt att användas och prestandatestat för att spara tid och möjliggöra optimala förberedelser av exosom.
  • Bakgrund med lägsta exosom
  • Möjliggör konsekventa resultat: varje lot testas avseende cellodlingsprestanda
  • Ingen förberedelse behövs: ultracentrifugering krävs inte
Exosom-uttömt FBS har tömts på≥ 90 % av endogena exosomer och är avsedd för användning i exosomisoleringsanalyser med cellodling. Varje lot testas avseende exosom-uttömning och odlingsprestanda, och våra standardkvalitetskontrollanalyser utförs för att säkerställa optimala och konsekventa resultat. Detta FBS som är färdigt att användas för exosomisolering med cellodling hjälper till att eliminera riskerna som förknippas med FBS-reagensberedning genom ultracentrifugering, för optimala analysresultat och ökad experimentell kapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Art Bovin
Åldras Fetalt
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 mL
Serumbehandling Exosom-uttömt
Sterilitet Sterila
Produktlinje One Shot
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.