Läs mer
Gibco™ Fetalt bovinserum, exosom-uttömt
Beskrivning
Gibco™ exosom-uttömt FBS effektiviserar och standardiserar cellodlingsarbetsflöden för exosomforskning. Det är färdigt att användas och prestandatestat för att spara tid och möjliggöra optimala förberedelser av exosom.
- Bakgrund med lägsta exosom
- Möjliggör konsekventa resultat: varje lot testas avseende cellodlingsprestanda
- Ingen förberedelse behövs: ultracentrifugering krävs inte
Exosom-uttömt FBS har tömts på≥ 90 % av endogena exosomer och är avsedd för användning i exosomisoleringsanalyser med cellodling. Varje lot testas avseende exosom-uttömning och odlingsprestanda, och våra standardkvalitetskontrollanalyser utförs för att säkerställa optimala och konsekventa resultat. Detta FBS som är färdigt att användas för exosomisolering med cellodling hjälper till att eliminera riskerna som förknippas med FBS-reagensberedning genom ultracentrifugering, för optimala analysresultat och ökad experimentell kapacitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor:≤ -10 ° C Fraktvillkor: Fryst |
| Art | Bovin |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Formatera | One Shot |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 50 ml |
| Serumbehandling | Exosom-uttömt |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.