Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum (FBS), Premium
Produktkod. 17974731
Kvantitet:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
500ml
50ml
Paket med 10
Produktkod. 17974731
Brand: Gibco™ A5670701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco fetal bovine sera offer an excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco fetala nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Sera kategori: Premium
  • Används till allmän cellodling med gemensamma cellinjer
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • Endotoxinnivå:< 10 EU/ml
  • Hemoglobinnivå:< 25 mg/dL
  • Ursprung: se CoA för specifikt ursprung. Alla produkter kanske inte är tillgängliga i alla regioner på grund av importbestämmelser.
  • US Department of Agriculture (USDA) säkerhetstestade för frånvaro av bluetongue och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco serum levererar
  • ISO 13485 –certifierad; bearbetas i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerad vid 0,1μ m
  • Gibco flaska lättare att använda i huven; hjälper till att minska risken för kontaminering och förbättra konsistensen
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på≤ -10°C.
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Se CoA för specifikt ursprung*
Form Fryst
Formatera Flaska
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Kvalitet Premie
Testad för Upp till 60 kvalitetstester inklusive 9CFR-virustestning, endotoxin och prestanda
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/mL
För användning med (applikation) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Gröna funktioner Mindre spill
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass Premie
Frakt skick Torr is
Gamma-irradiated Nej
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.