Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum (FBS), Premium
Beskrivning
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco fetala nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
Sera kategori: Premium
- Används till allmän cellodling med gemensamma cellinjer
- Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
- Endotoxinnivå:< 10 EU/ml
- Hemoglobinnivå:< 25 mg/dL
- Ursprung: se CoA för specifikt ursprung. Alla produkter kanske inte är tillgängliga i alla regioner på grund av importbestämmelser.
- US Department of Agriculture (USDA) säkerhetstestade för frånvaro av bluetongue och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco serum levererar
- ISO 13485 –certifierad; bearbetas i FDA-registrerade anläggningar
- Trippelfiltrerad vid 0,1μ m
- Gibco flaska lättare att använda i huven; hjälper till att minska risken för kontaminering och förbättra konsistensen
- Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på≤ -10°C. |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Åldras | Fetalt |
| Ursprungsland | Se CoA för specifikt ursprung* |
| Form | Fryst |
| Formatera | One Shot |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 50 ml |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Trippelfiltrerat 0,1μ m |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.