Läs mer
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, Brazil
Produktkod. p-6904052
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 11563397
Brand: Gibco™ 10270098
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Virus and Mycoplasma Tested. Supplied with a Certificate of Analysis detailing Q.C results.
Sera Category: Standard
Origin: E.U. Approved (South American)
Virus and Mycoplasma Tested. Supplied with a Certificate of Analysis detailing Q.C results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Basic cell culture, specialty research, and specific assays
Certifikat och efterlevnad EU-Approved
Innehåll och lagring Store in freezer (–5 to –30°C)
Beskrivning Fetal Bovine Serum, E.U. Approved (South American Origin), 100mL, Liquid, –5 to –30°C Storage Temperature, Fetal, Cattle/Bovine Species, Standard (Sterile-Filtered) Serum Treatment, Dry Ice, Virus and Mycoplasma Tested
Ursprungsland E.U. Approved (South American)
Form Liquid
Formatera Bottle
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 100 ml
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Källa Cattle/Bovine
Testad för Virus, Mycoplasma
Formulering Liquid
För användning med (applikation) Basic cell culture, specialty research, and specific assays