Läs mer
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, United States
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919346
Kvantitet:
50 ml
100 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Ett skott
Flaska
One Shot
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
Paket med 10
Produktkod. 15575309
Brand: Gibco™ A3160501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Viktig uppdatering: Vi har nyligen introducerat Premium Plus fetalt bovinserum (FBS) specifikationsbaserade produkter. Dessa förbättrade produkter är alternativ till våra kvalificerade SKU med ursprung från USA. Produktstabilitet, prestanda, tillverkning, lagring och transportprocesser är oförändrade.
Gibco fetalt bovinserum ger utmärkt värde till grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser. Det har forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att uppfylla dina forskningsbehov och budgetkrav
Gibco-serum: Pålitlig kvalitet för konsekvent prestanda
Gibco serumkategori: Value Plus (Performance)
  • Används till allmän cellodling med gemensamma cellinjer
  • Låga endotoxin- och hemoglobinnivåer
  • Endotoxinnivå:< 10 EU/ml
  • Hemoglobinnivå:< 25 mg/dl
  • Ursprung: USA
Gibco-serum levererar
  • ISO 13485-certifierat, bearbetat i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerat vid 0,1μ m
  • Gibco-flaskan är lättare att använda i huven, minskar risken för förorening och hjälper dig att utföra cellodling mer konsekvent
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor:≤ -10 °
C Fraktvillkor: Fryst
Beskrivning Fetal Bovint Serum, kvalificerat, One Shot™ format, USA
Art Bovin
Åldras Fetalt
Ursprungsland USA
Form Vätska
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Serumbehandling Standard (steril-filtrerad)
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass Kvalificerad
Produktlinje One Shot
Frakt skick Fryst
Visa mer Visa mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.