Läs mer
Cytiva Fetalt bovint serum (US), superlågt IgG
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Värmeinaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
Fetalt bovint serum (FBS) har naturliga nivåer av IgG som är för höga för vissa cellodlingstillämpningar. Partier kan förscreenas för att hitta de lägsta naturligt förekommande nivåerna, men som en biologisk produkt är FBS ofta en bristvara. Även partier med naturligt låga IgG-nivåer kan fortfarande innehålla för mycket för vissa tillämpningar. Exempel på typiska IgG-nivåer i bovina serumprodukter finns i tabellen nedan.
- Prestanda är likvärdig med obearbetad FBS
- Lämplig för tillämpningar där låga nivåer av specifik antikropp krävs (t.ex. förökning av nötkreatursvirus, produktion av monoklonal antikropp)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Kvantitet | 500 ml |
| Bearbetning | Hold (Håll) |
| Värme inaktiverad | Nej |