Läs mer
Gibco™ Fetalt bovint serum, värde (tidigare USDA-godkänt i Nordamerika eller kvalificerat, Brasilien i andra regioner)
Produktkod. p-9646000
Kvantitet:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Formatera:
Flaska
One Shot
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Gamma-irradiated:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
50ml
Paket med 10
Produktkod. 17553595
Brand: Gibco™ A5209401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco fetalt bovint sera erbjuder ett utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialitetsforskning och specifika analyser. Det har förtjänat forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper till att möta forskningsbehov och budgetkrav.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Gibco Serum levererar
  • ISO 13485-certifierad, bearbetad i FDA-registrerade anläggningar
  • Trippelfiltrerad vid 0,1μ m
  • Gibco flaskan är lättare att använda i huven, minskar risken för kontaminering och hjälper dig att utföra cellodling mer konsekvent
  • Avdragbart klistermärke på märkningen ger praktisk referens för registrering av lotnummer och utgångsdatum i labbanteckningsboken
Alla produkter kanske inte är tillgängliga i alla regioner på grund av importbestämmelser
US Department of Agriculture (USDA) säkerhetstestade för frånvaro av bluetongue och akabane från länder som är USDA-godkända för import till USA
Gibco fetala nötkreaturssera erbjuder utmärkt värde för grundläggande cellodling, specialforskning och specifika analyser, och tjänar forskarnas förtroende med konsekvent kvalitet och prisbelönt stöd som hjälper dig att möta dina forskningsbehov och budgetkrav.
  • Sera kategori: Värde
  • Sera applikation: Cellkultur med robusta cellinjer, bra värde för grundforskning
  • Testning: Upp till 30 kvalitetstester
  • Endotoxinnivå:≤ 20 EU/ml (nivåer rutinmässigt≤ 10 EU/ml)
  • Hemoglobinnivå:≤ 25 mg/dL
  • Ursprung: Se CoA för specifikt ursprung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på <-10°C.
Art Nötkreatur/bovint
Åldras Fetalt
Ursprungsland Se CoA för specifikt ursprung*
Formatera One Shot
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 50 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Trippelfiltrerat 0,1μ m
Testad för Upp till 30 kvalitetstester inklusive 9CFR-virustestning* endotoxin, prestanda (* Observera: Om tillverkad i Storbritannien, Full 9CFR förutom rabies och BlueTongue Virus som testas via EMA)
Endotoxinkoncentration ≤20 EU/mL
För användning med (applikation) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Gröna funktioner Mindre spill
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhet eller kvalitetsklass Värde
Produktlinje One Shot
Frakt skick Torr is
USDA säkerhetstest ingår USDA säkerhetstestning utförd för mexikanskt och australiskt ursprung
Gamma-irradiated Nej
Visa mer Visa mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.