Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberboard Box Avdelare för ultralåg temperatur och kryogena frysar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
25 (5 x 5 rutnät)
49 (7 x 7 rutnät)
64 (8 x 8 rutnät)
81 (9 x 9 rutnät)
Kvantitet:
12 st
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Beskrivning
Organisera förvaring av flaskor med Thermo Scientific™ Fiberboard Box Avdelare för ultralåg temperatur och kryogena frysar.
- Använd med fiberboard förvaringslådor för att dela upp lådan i galler för förvaring av flaskor
- Lådavdelare för kylförvaring finns i 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 eller 10 x 10 galler
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Håller | 49 (7 x 7 rutnät) |