Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml flaska
Beskrivning
Thermo Scientific™ 250 ml Fiberlite Flaskor kombinerar en Nalgene flaskkropp med nydesignad Fiberlite Cap Stängning. Dessa flaskor kommer att finnas tillgängliga för Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed och allmänna centrifuger.
Funktioner
•PPCO& PC
• Ökad cykellivslängd jämfört med tidigare Thermo Scientific flaskor - 100 cykellivslängder (kapsyler + flaskor)
• Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
• Maxhastigheten matchar rotorerna
• Ergonomisk hastighetshandtagsdesign möjliggör mycket enklare hantering och borttagning av flaskor
Certifikat
Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Färg | Klart |
| Material | Polykarbonat |
| Produktlinje | Fiberlite |
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI icke-cytotoxisk |
| Graderad | Nej |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Centrifugerflaska |
| Stängningsmaterial | Polykarbonat |
| Visa mer |